Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 7136 |
---|---|
Nom | TNNI2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TNNI2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964669
|
enQuireBio™
QP13776-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954669
|
enQuireBio™
QP13776-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944669
|
enQuireBio™
QP13776-HIS-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
7136 | |
Research Use Only | |
TNNI2 | |
Human | |
His | |
The TNNI2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl. |
TNNI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDEEKRNRA ITARRQHLKS VMLQIAATEL EKEESRREAE KQNYLAEHCP PLHIPGSMSE VQELCKQLHA KIDAAEEEKY DMEVRVQKTS KELEDMNQKL FDLRGKFKRP PLRRVRMSAD AMLKALLGSK HKVCMDLRAN LKQVKKEDTE KERDLRDVGD WRKNIEEKSG MEGRKKMFES ES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |