Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNT2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | TNNT2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944679
|
enQuireBio™
QP13778-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934679
|
enQuireBio™
QP13778-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924679
|
enQuireBio™
QP13778-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TNNT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TNNT2 solution contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDIEEVVEE YEEEEQEEAA VEEQEEAAEE DAEAEAETEE TRAEEDEEEE EAKEAEDGPM EESKPKPRSF MPNLVPPKIP DGERVDFDDI HRKRMEKDLN ELQALIEAHF ENRKKEEEEL VSLKDRIERR RAERAEQQRI RNEREKERQN RLAEERARRE EEENRRKAED EARKKKALSN MMHFGGYIQK TERKSGKRQT EREKKKKILA ERRKVLAIDH LNEDQLREKA KELWQSIYNL EAEKFDLQEK FKQQKYEINV LRNRINDNQK VSKTRGKAKV TGRWK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |