Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOP1 70kDa Protein
A cDNA sequence encoding the TOP1 70kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 7150 |
---|---|
Nom | TOP1 70kDa Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TOP1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954699
|
enQuireBio™
QP13785-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944699
|
enQuireBio™
QP13785-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934699
|
enQuireBio™
QP13785-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
7150 | |
Research Use Only | |
TOP1 | |
Human | |
His | |
TOP1 70kDa is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol. |
TOP1 70kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MSGDHLHNDS QIEADFRLND SHKHKDKHKD REHRHKEHKK EKDREKSKHS NSEHKDSEKK HKEKEKTKHK DGSSEKHKDK HKDRDKEKRK EEKVRASGDA KIKKEKENGF SSPPQIKDEP EDDGYFVPPK EDIKPLKRPR DEDDADYKPK KIKTEDTKKE KKRKLEEEED GKLKKPKNKD KDKKVPEPDN KKKKPKKEEE QKWKWWEEER YPEGIKWKFL EHKGPVFAPP YEPLPENVKF YYDGKVMKLS PKAEEVATFF AKMLDHEYTT KEIFRKNFFK DWRKEMTNEE KNIITNLSKC DFTQMSQYFK AQTEARKQMS KEEKLKIKEE NEKLLKEYGF CIMDNHKERI ANFKIEPPGL FRGRGNHPKM GMLKRRIMPE DIIINCSKDA KVPSPPPGHK WKEVRHDNKV TWLVSWTENI QGSIKYIMLN PSSRIKGEKD WQKYETARRL KKCVDKIRNQ YREDWKSKEM KVRQRAVALY FIDKLALRAG NEKEEGETAD TVGCCSLRVE HINLHPELDG QEYVVEFDFL GKDSIRYYNK VPVEKRVFKN LQLFMENKQP EDDLFDRLNT GILNKHLQDL MEGLTAKVFR TYNASITLQQ QLKELTAPDE NIPAKILSYN RANRAVAILC NHQRAPPKTF EKSMMNLQTK IDAKKEQLAD ARRDLKSAKA DAKVMKDAKT KKVVESKKKA VQRLEEQLMK LEVQATDREE NKQIALGTSK LNYLDPRITV AWCKKWGVPI EKIYNKTQRE KFAWAIDMAD EDYEF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |