missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TP53I3 Protein
A cDNA sequence encoding the TP53I3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | TP53I3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904719
|
enQuireBio™
QP13790-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994709
|
enQuireBio™
QP13790-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984709
|
enQuireBio™
QP13790-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TP53I3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLAVHFDKPG GPENLYVKEV AKPSPGEGEV LLKVAASALN RADLMQRQGQ YDPPPGASNI LGLEASGHVAELGPGCQGHW KIGDTAMALL PGGGQAQYVT VPEGLLMPIP EGLTLTQAAA IPEAWLTAFQ LLHLVGNVQA GDYVLIHAGL SGVGTAAIQLTRMAGAIPLV TAGSQKKLQM AEKLGAAAGF NYKKEDFSEA TLKFTKGAGV NLILDCIGGS YWEKNVNCLA LDGRWVLYGL MGGGDINGPLFSKLLFKRGS LITSLLRSRD NKYKQMLVNA FTEQILPHFS TEGPQRLLPV LDRIYPVTEI QEAHKYMEAN KNIGKIVLEL PQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |