Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAPPC4 Protein
A cDNA sequence encoding the TRAPPC4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 51399
Nom TRAPPC4 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) TRAPPC4
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15934769
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13806-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15924769
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13806-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15914769
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13806-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
51399
Research Use Only
TRAPPC4
Human
His
TRAPPC4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
TRAPPC4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAIFSVY VVNKAGGLIY QLDSYAPRAE AEKTFSYPLD LLLKLHDERV LVAFGQRDGI RVGHAVLAIN GMDVNGRYTA DGKEVLEYLG NPANYPVSIR FGRPRLTSNE KLMLASMFHS LFAIGSQLSP EQGSSGIEML ETDTFKLHCY QTLTGIKFVV LADPRQAGID SLLRKIYEIY SDFALKNPFY SLEMPIRCEL FDQNLKLALE VAEKAGTFGP GS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.