Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TREX2 Protein
A cDNA sequence encoding the TREX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | TREX2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944789
|
enQuireBio™
QP13813-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934789
|
enQuireBio™
QP13813-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924789
|
enQuireBio™
QP13813-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TREX2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TREX2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 5mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEAPRAETF VFLDLEATGL PSVEPEIAEL SLFAVHRSSL ENPEHDESGA LVLPRVLDKL TLCMCPERPF TAKASEITGL SSEGLARCRK AGFDGAVVRT LQAFLSRQAG PICLVAHNGF DYDFPLLCAE LRRLGARLPR DTVCLDTLPA LRGLDRAHSH GTRARGRQGY SLGSLFHRYF RAEPSAAHSA EGDVHTLLLI FLHRAAELLA WADEQARGWA HIEPMYLPPD DPSLEA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |