Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSC22D3 Protein
A cDNA sequence encoding the TSC22D3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | TSC22D3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944819
|
enQuireBio™
QP13823-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924819
|
enQuireBio™
QP13823-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934819
|
enQuireBio™
QP13823-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TSC22D3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TSC22D3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNTEMYQ TPMEVAVYQL HNFSISFFSS LLGGDVVSVK LDNSASGASV VAIDNKIEQA MDLVKNHLMY AVREEVEILK EQIRELVEKN SQLERENTLL KTLASPEQLE KFQSCLSPEE PAPESPQVPE APGGSAV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |