missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSN Protein
A cDNA sequence encoding the TSN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | TSN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924839
|
enQuireBio™
QP13828-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914839
|
enQuireBio™
QP13828-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904839
|
enQuireBio™
QP13828-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TSN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TSN protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVSEIFVEL QGFLAAEQDI REEIRKVVQS LEQTAREILT LLQGVHQGAG FQDIPKRCLK AREHFGTVKT HLTSLKTKFP AEQYYRFHEH WRFVLQRLVF LAAFVVYLET ETLVTREAVT EILGIEPDRE KGFHLDVEDY LSGVLILASE LSRLSVNSVT AGDYSRPLHI STFINELDSG FRLLNLKNDS LRKRYDGLKY DVKKVEEVVY DLSIRGFNKE TAAACVEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |