Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TUBG1 Protein
A cDNA sequence encoding the TUBG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | TUBG1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954869
|
enQuireBio™
QP13839-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944869
|
enQuireBio™
QP13839-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934869
|
enQuireBio™
QP13839-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spezifikation
TUBG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TUBG1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, and 5% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPREIITLQL GQCGNQIGFE FWKQLCAEHG ISPEGIVEEF ATEGTDRKDV FFYQADDEHY IPRAVLLDLE PRVIHSILNS PYAKLYNPEN IYLSEHGGGA GNNWASGFSQ GEKIHEDIFD IIDREADGSD SLEGFVLCHS IAGGTGSGLG SYLLERLNDR YPKKLVQTYS VFPNQDEMSD VVVQPYNSLL TLKRLTQNAD CVVVLDNTAL NRIATDRLHI QNPSFSQINQ LVSTIMSAST TTLRYPGYMN NDLIGLIASL IPTPRLHFLM TGYTPLTTDQ SVASVRKTTV LDVMRRLLQP KNVMVSTGRD RQTNHCYIAI LNIIQGEVDP TQVHKSLQRI RERKLANFIP WGPASIQVAL SRKSPYLPSA HRVSGLMMAN HTSISSLFER TCRQYDKLRK REAFLEQFRK EDMFKDNFDE MDTSREIVQQ LIDEYHAATR PDYISWGTQE Q | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |