Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TXNL4A Protein
A cDNA sequence encoding the TXNL4A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | TXNL4A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944879
|
enQuireBio™
QP13842-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924879
|
enQuireBio™
QP13842-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934879
|
enQuireBio™
QP13842-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TXNL4A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TXNL4A solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSYMLP HLHNGWQVDQ AILSEEDRVV VIRFGHDWDP TCMKMDEVLY SIAEKVKNFA VIYLVDITEV PDFNKMYELY DPCTVMFFFR NKHIMIDLGT GNNNKINWAM EDKQEMVDII ETVYRGARKG RGLVVSPKDY STKYRY | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |