Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase JAK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001307852.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3716 |
Nom | Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16071880
|
enQuireBio™
QP6244-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16011890
|
enQuireBio™
QP6244-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16081880
|
enQuireBio™
QP6244-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16001890
|
enQuireBio™
QP6244-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021890
|
enQuireBio™
QP6244-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16091880
|
enQuireBio™
QP6244-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001307852.1 | |
Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3716 | |
Research Use Only | |
JAK1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EQNPDIVSEK KPATEVDPTH FEKRFLKRIR DLGEGHFGKV ELCRYDPEGD NTGEQVAVKS LKPESGGNHI ADLKKEIEIL RNLYHENIVK YKGICTEDGG NGIKLIMEFL PSGSLKEYLP KNKNKINLKQ QLKYAVQICK GMDYLGSRQY VHRDLAARNV LVESEHQVKI GDFGLTKAIE TDKEYYTVKD DRDSPVFWYA PECLMQSKFY IASDVWSFGV TLHELLTYCD SDSSPMALFL KMIGPTHGQM TVTRLVNTLK EGKRLPCPPN CPDEVYQLMR KCWEFQPSNR TSFQNLIEGF EALLK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |