Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBA2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | UBA2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934899
|
enQuireBio™
QP13849-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954899
|
enQuireBio™
QP13849-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944899
|
enQuireBio™
QP13849-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBA2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLMALSRGL PRELAEAVAG GRVLVVGAGG IGCELLKNLV LTGFSHIDLI DLDTIDVSNL NRQFLFQKKH VGRSKAQVAK ESVLQFYPKA NIVAYHDSIM NPDYNVEFFR QFILVMNALD NRAARNHVNR MCLAADVPLI ESGTAGYLGQ VTTIKKGVTE CYECHPKPTQ RTFPGCTIRN TPSEPIHCIV WAKYLFNQLF GEEDADQEVS PDRADPEAAW EPTEAEARAR ASNEDGDIKR ISTKEWAKST GYDPVKLFTK LFKDDIRYLL TMDKLWRKRK PPVPLDWAEV QSQGEETNAS DQQNEPQLGL KDQQVLDVKS YARLFSKSIE TLRVHLAEKG DGAELIWDKD DPSAMDFVTS AANLRMHIFS MNMKSRFDIK SMAGNIIPAI ATTNAVIAGL IVLEGLKILS GKIDQCRTIF LNKQPNPRKK LLVPCALDPP NPNCYVCASK PEVTVRLNVH KVTVLTLQDK IVKEKFAMVA PDVQIEDGKG TILISSEEGE TEANNHKKLS EFGIRNGSRL QADDFLQDYT LLINILHSED LGKDVEFEVV GDAPEKVGPK QAEDAAKSIT NGSDDGAQPS TSTAQEQDDV LIVDSDEEDS SNNADVSEEE RSRKRKLDEK ENLSAKRSRI EQKEELDDVI ALDHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |