Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBA5 Protein
A cDNA sequence encoding the UBA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | UBA5 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934909
|
enQuireBio™
QP13851-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15914909
|
enQuireBio™
QP13851-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15924909
|
enQuireBio™
QP13851-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
UBA5 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAESVE RLQQRVQELE RELAQERSLQ VPRSGDGGGG RVRIEKMSSE VVDSNPYSRL MALKRMGIVS DYEKIRTFAV AIVGVGGVGS VTAEMLTRCG IGKLLLFDYD KVELANMNRL FFQPHQAGLS KVQAAEHTLR NINPDVLFEV HNYNITTVENFQHFMDRISN GGLEEGKPVD LVLSCVDNFE ARMTINTACN ELGQTWMESG VSENAVSGHI QLIIPGESAC FACAPPLVVA ANIDEKTLKR EGVCAASLPT TMGVVAGILV QNVLKFLLNF GTVSFYLGYN AMQDFFPTMS MKPNPQCDDR NCRKQQEEYK KKVAALPKQE VIQEEEEIIH EDNEWGIELV SEVSEEELKN FSGPVPDLPE GITVAYTIPK KQEDSVTELT VEDSGESLED LMAKMKNM |