Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2G Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | UBE2G Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974929
|
enQuireBio™
QP13859-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964929
|
enQuireBio™
QP13859-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954929
|
enQuireBio™
QP13859-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBE2G Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBE2G protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline, (pH 7.4) 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTELQSA LLLRRQLAEL NKNPVEGFSA GLIDDNDLYR WEVLIIGPPD TLYEGGVFKA HLTFPKDYPL RPPKMKFITE IWHPNVDKNG DVCISILHEP GEDKYGYEKP EERWLPIHTV ETIMISVISM LADPNGDSPA NVDAAKEWRE DRNGEFKRKV ARCVRKSQET AFE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |