missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2N Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2N was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
139.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | UBE2N Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984949
|
enQuireBio™
QP13866-5UG |
5 μg |
139.00€
5µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974949
|
enQuireBio™
QP13866-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964949
|
enQuireBio™
QP13866-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBE2N Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBE2N solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGLPRRIIK ETQRLLAEPV PGIKAEPDES NARYFHVVIA GPQDSPFEGG TFKLELFLPE EYPMAAPKVR FMTKIYHPNV DKLGRICLDI LKDKWSPALQ IRTVLLSIQA LLSAPNPDDP LANDVAEQWK TNEAQAIETA RAWTRLYAMN NI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |