Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human UBE2R1/CDC34 Protein
Code produit. 18604457 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 000 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
1000µg
100µg
500µg
5µg
Code produit. 18604457
Marque: Novus Biologicals™ NBP261361500ug
Recombinant Protein
Data is not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule A 0.2 μm filtered concentrated solution in 50 mM HEPES, pH 7.0, 125 mM NaCl, 10 % Glycerol, 1 mM DTT.
Identification génétique (Entrez) 997
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 26.7 kDa
Quantité 500 μg
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less than 0.1 EU/μg of UBE2R1/CDC34 as determined by LAL method.
Alias de gène cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1
Symbole de gène(s) CDC34
Catégorie de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protéine UBE2R1/CDC34