Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin K48R Protein
A cDNA sequence encoding the Ubiquitin K48R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4060.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 7311; 7314; 6233; 7316 |
---|---|
Nom | Ubiquitin K48R Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | RPS27A; UBB; UBC; UBA52 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974969
|
enQuireBio™
QP13871-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964969
|
enQuireBio™
QP13871-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954969
|
enQuireBio™
QP13871-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
7311; 7314; 6233; 7316 | |
Research Use Only | |
RPS27A; UBB; UBC; UBA52 | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Ubiquitin K48R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Diluted in PBS plus 5% glycerol. |