Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBXN2B Protein
A cDNA sequence encoding the UBXN2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | UBXN2B Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984989
|
enQuireBio™
QP13878-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964989
|
enQuireBio™
QP13878-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974989
|
enQuireBio™
QP13878-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UBXN2B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UBXN2B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEGGGP EPGEQERRSS GPRPPSARDL QLALAELYED EVKCKSSKSN RPKATVFKSP RTPPQRFYSS EHEYSGLNIV RPSTGKIVNE LFKEAREHGA VPLNEATRAS GDDKSKSFTG GGYRLGSSFC KRSEYIYGEN QLQDVQILLK LWSNGFSLDD GELRPYNEPT NAQFLESVKR GEIPLELQRL VHGGQVNLDM EDHQDQEYIK PRLRFKAFSG EGQKLGSLTP EIVSTPSSPE EEDKSILNAV VLIDDSVPTT KIQIRLADGS RLIQRFNSTH RILDVRNFIV QSRPEFAALD FILVTSFPNK ELTDESLTLL EADILNTVLL QQLK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |