Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UNC119B Protein
A cDNA sequence encoding the UNC119B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom UNC119B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15945049
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13894-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15935049
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13894-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15925049
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13894-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
UNC119B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UNC119B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGSNPKAAA AASAAGPGGL VAGKEEKKKA GGGVLNRLKA RRQAPHHAAD DGVGAAVTEQ ELLALDTIRP EHVLRLSRVT ENYLCKPEDN IYSIDFTRFK IRDLETGTVL FEIAKPCVSD QEEDEEEGGG DVDISAGRFV RYQFTPAFLR LRTVGATVEF TVGDKPVSNF RMIERHYFRE HLLKNFDFDF GFCIPSSRNT CEHIYEFPQL SEDVIRLMIE NPYETRSDSF YFVDNKLIMH NKADYAYNGG Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.