Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC2 Protein
A cDNA sequence encoding the UQCRC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | UQCRC2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945079
|
enQuireBio™
QP13904-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925079
|
enQuireBio™
QP13904-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935079
|
enQuireBio™
QP13904-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UQCRC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UQCRC2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLKVAPKVK ATAAPAGAPP QPQDLEFTKL PNGLVIASLE NYSPVSRIGL FIKAGSRYED FSNLGTTHLL RLTSSLTTKG ASSFKITRGI EAVGGKLSVT ATRENMAYTV ECLRGDVDIL MEFLLNVTTA PEFRRWEVAD LQPQLKIDKA VAFQNPQTHV IENLHAAAYR NALANPLYCP DYRIGKVTSE ELHYFVQNHF TSARMALIGL GVSHPVLKQV AEQFLNMRGG LGLSGAKANY RGGEIREQNG DSLVHAAFVA ESAVAGSAEA NAFSVLQHVL GAGPHVKRGS NTTSHLHQAV AKATQQPFDV SAFNASYSDS GLFGIYTISQ ATAAGDVIKA AYNQVKTIAQ GNLSNTDVQA AKNKLKAGYL MSVESSECFL EEVGSQALVA GSYMPPSTVL QQIDSVANAD IINAAKKFVS GQKSMAASGN LGHTPFVDEL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |