Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WARS Protein
A cDNA sequence encoding the WARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | WARS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915229
|
enQuireBio™
QP13953-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905229
|
enQuireBio™
QP13953-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995219
|
enQuireBio™
QP13953-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
WARS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPNSEPASLL ELFNSIATQG ELVRSLKAGN ASKDEIDSAV KMLVSLKMSY KAAAGEDYKA DCPPGNPAPT SNHGPDATEA EEDFVDPWTV QTSSAKGIDY DKLIVRFGSS KIDKELINRI ERATGQRPHH FLRRGIFFSH RDMNQVLDAY ENKKPFYLYT GRGPSSEAMH VGHLIPFIFT KWLQDVFNVP LVIQMTDDEK YLWKDLTLDQ AYSYAVENAK DIIACGFDIN KTFIFSDLDY MGMSSGFYKN VVKIQKHVTF NQVKGIFGFT DSDCIGKISF PAIQAAPSFS NSFPQIFRDR TDIQCLIPCA IDQDPYFRMT RDVAPRIGYP KPALLHSTFF PALQGAQTKM SASDPNSSIF LTDTAKQIKT KVNKHAFSGG RDTIEEHRQF GGNCDVDVSF MYLTFFLEDD DKLEQIRKDY TSGAMLTGEL KKALIEVLQP LIAEHQARRK EVTDEIVKEF MTPRKLSFDF Q | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |