Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WIF1 Protein
A cDNA sequence encoding the WIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 520.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11197 |
---|---|
Nom | WIF1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | WIF1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985239
|
enQuireBio™
QP13959-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995239
|
enQuireBio™
QP13959-5UG |
5 μg |
373.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975239
|
enQuireBio™
QP13959-10UG |
10 μg |
520.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11197 | |
Research Use Only | |
WIF1 | |
Human | |
His | |
The WIF1 protein solution contains 1X PBS pH 7.4, 10% glycerol and 1mM PMSF. |
WIF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLGPPQEES LYLWIDAHQA RVLIGFEEDI LIVSEGKMAP FTHDFRKAQQ RMPAIPVNIH SMNFTWQAAG QAEYFYEFLS LRSLDKGIMA DPTVNVPLLG TVPHKASVVQ VGFPCLGKQD GVAAFEVDVI VMNSEGNTIL KTPQNAIFFK TCQQAECPGG CRNGGFCNER RICECPDGFH GPHCEKALCT PRCMNGGLCV TPGFCICPPG FYGVNCDKAN CSTTCFNGGT CFYPGKCICP PGLEGEQCEI SKCPQPCRNG GKCIGKSKCK CSKGYQGDLC SKPVCEPGCG AHGTCHEPNK CQCQEGWHGR HCNKRYEASL IHALRPAGAQ LRQHTPSLKK AEERRDPPES NYIWSGRLVP RGSHHHHHH | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |