Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XAGE1A Protein
A cDNA sequence encoding the XAGE1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | XAGE1A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905279
|
enQuireBio™
QP13970-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925279
|
enQuireBio™
QP13970-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915279
|
enQuireBio™
QP13970-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
XAGE1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
XAGE1A protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMESPKKK NQQLKVGILH LGSRQKKIRI QLRSQCATWK VICKSCISQT PGINLDLGSG VKVKIIPKEE HCKMPEAGEE QPQV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |