Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XRCC2 Protein
A cDNA sequence encoding the XRCC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | XRCC2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915289
|
enQuireBio™
QP13973-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905289
|
enQuireBio™
QP13973-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995279
|
enQuireBio™
QP13973-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
XRCC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The XRCC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSAFHR AESGTELLAR LEGRSSLKEI EPNLFADEDS PVHGDILEFH GPEGTGKTEM LYHLTARCIL PKSEGGLEVE VLFIDTDYHF DMLRLVTILE HRLSQSSEEI IKYCLGRFFL VYCSSSTHLL LTLYSLESMF CSHPSLCLLI LDSLSAFYWI DRVNGGESVN LQESTLRKCS QCLEKLVNDY RLVLFATTQT IMQKASSSSE EPSHASRRLC DVDIDYRPYL CKAWQQLVKH RMFFSKQDDS QSSNQFSLVS RCLKSNSLKK HFFIIGESGV EFC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |