Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YWHAG Protein
A cDNA sequence encoding the YWHAG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5410.00€
Spécification
Nom | YWHAG Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935329
|
enQuireBio™
QP13986-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15925329
|
enQuireBio™
QP13986-25UG |
25 μg |
205.00€
25µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15915329
|
enQuireBio™
QP13986-1MG |
1 mg |
5410.00€
1mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
YWHAG Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. | |
YWHAG |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVDREQLVQK ARLAEQAERY DDMAAAMKNV TELNEPLSNE ERNLLSVAYK NVVGARRSSW RVISSIEQKT SADGNEKKIE MVRAYREKIE KELEAVCQDV LSLLDNYLIK NCSETQYESK VFYLKMKGDY YRYLAEVATG EKRATVVESS EKAYSEAHEI SKEHMQPTHP IRLGLALNYS VFYYEIQNAP EQACHLAKTA FDDAIAELDT LNEDSYKDST LIMQLLRDNL TLWTSDQQDD DGGEGNN | |
7532 |