Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZADH2 Protein
A cDNA sequence encoding the ZADH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 284273 |
---|---|
Nom | ZADH2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ZADH2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945339
|
enQuireBio™
QP13989-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935339
|
enQuireBio™
QP13989-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925339
|
enQuireBio™
QP13989-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
284273 | |
Research Use Only | |
ZADH2 | |
Human | |
His | |
The ZADH2 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 20% glycerol. |
ZADH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKLVVT RLSPNFREAV TLSRDCPVPL PGDGDLLVRN RFVGVNASDI NYSAGRYDPS VKPPFDIGFE GIGEVVALGL SASARYTVGQ AVAYMAPGSF AEYTVVPASI ATPVPSVKPE YLTLLVSGTT AYISLKELGG LSEGKKVLVT AAAGGTGQFA MQLSKKAKCH VIGTCSSDEK SAFLKSLGCD RPINYKTEPV GTVLKQEYPE GVDVVYESVG GAMFDLAVDA LATKGRLIVI GFISGYQTPT GLSPVKAGTL PAKLLKKSAS VQGFFLNHYL SKYQAAMSHL LEMCVSGDLV CEVDLGDLSP EGRFTGLESI FRAVNYMYMG KNTGKIVVEL PHSVNSKL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |