Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZC4H2 Protein
A cDNA sequence encoding the ZC4H2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ZC4H2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975339
|
enQuireBio™
QP13990-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965339
|
enQuireBio™
QP13990-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955339
|
enQuireBio™
QP13990-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ZC4H2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ZC4H2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.5), 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADEQEI MCKLESIKEI RNKTLQMEKI KARLKAEFEA LESEERHLKE YKQEMDLLLQ EKMAHVEELR LIHADINVME NTIKQSENDL NKLLESTRRL HDEYKPLKEH VDALRMTLGL QRLPDLCEEE EKLSLDYFEK QKAEWQTEPQ EPPIPESLAA AAAAAQQLQV ARKQDTRQTA TFRQQPPPMK ACLSCHQQIH RNAPICPLCK AKSRSRNPKK PKRKQDE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |