Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZCCHC17 Protein
A cDNA sequence encoding the ZCCHC17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ZCCHC17 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935349
|
enQuireBio™
QP13992-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915349
|
enQuireBio™
QP13992-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925349
|
enQuireBio™
QP13992-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ZCCHC17 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ZCCHC17 protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNSGRPE TMENLPALYT IFQGEVAMVT DYGAFIKIPG CRKQGLVHRT HMSSCRVDKP SEIVDVGDKV WVKLIGREMK NDRIKVSLSM KVVNQGTGKD LDPNNVIIEQ EERRRRSFQD YTGQKITLEA VLNTTCKKCG CKGHFAKDCF MQPGGTKYSL IPDEEEEKEE AKSAEFEKPD PTRNPSRKRK KEKKKKKHRD RKSSDSDSSD SESDTGKRAR HTSKDSKAAK KKKKKKKHKK KHKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |