Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/New Jersey/8/1976) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Nom | Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | NP |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16027420
|
enQuireBio™
QP7117-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16067420
|
enQuireBio™
QP7117-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017420
|
enQuireBio™
QP7117-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047420
|
enQuireBio™
QP7117-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16057420
|
enQuireBio™
QP7117-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037420
|
enQuireBio™
QP7117-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETGGERQ DATEIRASVG RMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS ITIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRI DGKWMRELIL YDKEEIRRVW RQANNGEDAT AGLTHIMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTIA MELIGMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLAVASGHD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS QVFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSGFIRGK KVVPRGRLST RGVQIASNEN VEAMDSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQK ASADQISVQP TFSVQRNLPF ERATVMAAFI GDNEGRTSDM RTEIIRMMES AKPEDLSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MNNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |