Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Equine/Prague/1/1956 H7N7) Influenza A H7N7 (strain A/Equine/Prague/1/1956) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Nom | Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | NP |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16007410
|
enQuireBio™
QP7108-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047410
|
enQuireBio™
QP7108-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16097400
|
enQuireBio™
QP7108-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027410
|
enQuireBio™
QP7108-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037410
|
enQuireBio™
QP7108-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017410
|
enQuireBio™
QP7108-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRPY EQMETGGERQ NATEIRASVG KMVGGIGRFY IQMCTELKLN DYEGRLIQNS ITIEKMVLSA FDERRNKYLE EHPNTGKDPK KTGGPIYRKR EGKWIRELIL YDKEEIRRIW RQANNGEDAT AGLTHLMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGIGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLIVASGYD FEREGYSLVG VDPFKLLQNS QIFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGQLST RGIQIASNEN METIDSNTLE LRSRYWAIRT KSGGNTSQQK ASAGQISVQP TFSVQRNLPF ERTTIMAAFT GNNEGRTSDM RTEIIRMMEN AKPDDVSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MSKEGSYFFG DNAEEFDN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |