Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Kiev Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 2900.00€
Spécification
Nom | Influenza H3N2 Kiev Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Influenza |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909318
|
enQuireBio™
QP12083-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929318
|
enQuireBio™
QP12083-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919318
|
enQuireBio™
QP12083-1MG |
1 mg |
2900.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Influenza H3N2 Kiev Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The H3N2 A/Kiev/301/94 solution contains 0.1M NaCl, 10mM Tris-Hcl, 1mM EDTA pH 8.0, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal. |