Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H7N9 Anhui Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the H7N9 Anhui Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2710.00€
Spécification
Nom Influenza H7N9 Anhui Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes Insect
Réactivité croisée Influenza
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15939358
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12096-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
15929358
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12096-10UG
10 μg
300.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
15919358
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12096-100UG
100 μg
2710.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
Spécification
Influenza H7N9 Anhui Protein
Untagged
Influenza
Recombinant Protein
Insect
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.