Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Parainfluenza Type-2 Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 2900.00€
Spécification
Nom | Influenza Parainfluenza Type-2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Influenza |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942079
|
enQuireBio™
QP12960-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962079
|
enQuireBio™
QP12960-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952079
|
enQuireBio™
QP12960-1MG |
1 mg |
2900.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Influenza Parainfluenza Type-2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The Parainfluenza type-2 solution contains STE, 0.02% sodium azide (NaN3). |