Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001028026.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 574182 |
Nom | CCL20 / MIP-3 alpha Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917659
|
enQuireBio™
QP5772-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937659
|
enQuireBio™
QP5772-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927659
|
enQuireBio™
QP5772-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947659
|
enQuireBio™
QP5772-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957659
|
enQuireBio™
QP5772-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967659
|
enQuireBio™
QP5772-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001028026.1 | |
CCL20 / MIP-3 alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Macaque | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
574182 | |
Research Use Only | |
CCL20 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASNFDCCLRY TDRILHPKFI VGFTQQLANE TCDINAVVFH TKKGLSVCAN PKQTWVKLIV RRLSKKINKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |