Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Serum Albumin / HSA / ALB Protein
A DNA sequence encoding the Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00€ - 1620.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001306284.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 102130757 |
Nom | Serum Albumin / HSA / ALB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966659
|
enQuireBio™
QP5643-MA-20UG |
20 μg |
580.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956659
|
enQuireBio™
QP5643-MA-100UG |
100 μg |
1620.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976659
|
enQuireBio™
QP5643-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001306284.1 | |
Serum Albumin / HSA / ALB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102130757 | |
Research Use Only | |
ALB | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
DTHKSEVAHR FKDLGEEHFK GLVLVAFSQY LQQCPFEEHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPPLVRPEV DVMCTAFHDN EATFLKKYLY EVARRHPYFY APELLFFAAR YKAAFAECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGDRA FKAWAVARLS QKFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISSKLKECCD KPLLEKSHCL AEVENDEMPA DLPSLAADYV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVMLLLRLA KAYEATLEKC CAAADPHECY AKVFDEFQPL VEEPQNLVKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGAKCCKL PEAKRMPCAE DYLSVVLNRL CVLHEKTPVS EKVTKCCTES LVNRRPCFSA LELDEAYVPK AFNAETFTFH ADMCTLSEKE KQVKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKGVMDN FAAFVEKCCK ADDKEACFAE EGPKFVAASQ AALA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |