Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ADK Protein
A cDNA sequence encoding the ADK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11534 |
---|---|
Nom | ADK Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | ADK |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984078
|
enQuireBio™
QP10506-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974078
|
enQuireBio™
QP10506-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964078
|
enQuireBio™
QP10506-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11534 | |
Research Use Only | |
ADK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAADEP KPKKLKVEAP QALSENVLFG MGNPLLDISA VVDKDFLDKY SLKPNDQILA EDKHKELFDE LVKKFKVEYH AGGSTQNSMK VAQWLIQEPH KAATFFGCIG IDKFGEILKR KAADAHVDAH YYEQNEQPTG TCAACITGGN RSLVANLAAA NCYKKEKHLD LERNWVLVEK ARVYYIAGFF LTVSPESVLK VARYAAENNR VFTLNLSAPF ISQFFKEALM DVMPYVDILF GNETEAATFA REQGFETKDI KEIAKKAQAL PKVNSKRQRT VIFTQGRDDT IVAAENDVTA FPVLDQNQEE IIDTNGAGDA FVGGFLSQLV SDKPLTECIR AGHYAASVII RRTGCTFPEK PDFH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ADK Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 100 pmol/min/ and is defined as the amount of enzyme that convert 1.0 pmole of adenosine to AMP per minute at pH 7.5 at 37C in a couple system with PK and LDH. | |
Mouse | |
His | |
The ADK protein solution (1 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM EDTA and 50mM NaCl. |