Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AK1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | AK1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 150 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954088
|
enQuireBio™
QP10509-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974088
|
enQuireBio™
QP10509-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964088
|
enQuireBio™
QP10509-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AK1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCCVSS EPQEEGGRKT GEKLKKAKII FVVGGPGSGK GTQCEKIVQK YGYTHLSTGD LLRAEVSSGS ERGKKLSAIM EKGELVPLDT VLDMLRDAML AKVDSSNGFL IDGYPREVKQ GEEFEQKIGQ PTLLLYVDAG AETMTQRLLK RGETSGRVDDNEETIKKRLE TYYNATEPVI SFYDKRGIVR KVNAEGTVDT VFSEVCTYLD SLK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 150 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
AK1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |