Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ALDH2 Protein
A cDNA sequence encoding the ALDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11669 |
---|---|
Nom | ALDH2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Aldh2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955828
|
enQuireBio™
QP11000-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945828
|
enQuireBio™
QP11000-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935828
|
enQuireBio™
QP11000-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11669 | |
Research Use Only | |
Aldh2 | |
Mouse | |
His | |
ALDH2 protein e solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered salin(pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
ALDH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAAATSA VPAPNHQPEV FCNQIFINNE WHDAVSRKTF PTVNPSTGEV ICQVAEGNKE DVDKAVKAAR AAFQLGSPWR RMDASDRGRL LYRLADLIER DRTYLAALET LDNGKPYVIS YLVDLDMVLK CLRYYAGWAD KYHGKTIPID GDFFSYTRHE PVGVCGQIIP WNFPLLMQAW KLGPALATGN VVVMKVAEQT PLTALYVANL IKEAGFPPGV VNIVPGFGPT AGAAIASHEG VDKVAFTGST EVGHLIQVAA GSSNLKRVTL ELGGKSPNII MSDADMDWAV EQAHFALFFN QGQCCCAGSR TFVQENVYDE FVERSVARAK SRVVGNPFDS RTEQGPQVDE TQFKKILGYI KSGQQEGAKL LCGGGAAADR GYFIQPTVFG DVKDGMTIAK EEIFGPVMQI LKFKTIEEVV GRANDSKYGL AAAVFTKDLD KANYLSQALQ AGTVWINCYD VFGAQSPFGG YKMSGSGREL GEYGLQAYTE VKTVTVKVPQ KNS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |