Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANTXR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ANTXR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3900.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_473382.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 69538 |
Nom | ANTXR1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916729
|
enQuireBio™
QP5649-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936729
|
enQuireBio™
QP5649-YE-1MG |
1 mg |
3900.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926729
|
enQuireBio™
QP5649-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15946729
|
enQuireBio™
QP5649-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15956729
|
enQuireBio™
QP5649-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15966729
|
enQuireBio™
QP5649-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_473382.1 | |
ANTXR1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69538 | |
Research Use Only | |
Antxr1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDGGPACYGG FDLYFILDKS GSVLHHWNEI YYFVEQLAHR FISPQLRMSF IVFSTRGTTL MKLTEDREQI RQGLEELQKV LPGGDTYMHE GFERASEQIY YENSQGYRTA SVIIALTDGE LHEDLFFYSE REANRSRDLG AIVYCVGVKD FNETQLARIA DSKDHVFPVN DGFQALQGII HSILKKSCIE ILAAEPSTIC AGESFQVVVR GNGFRHARNV DRVLCSFKIN DSVTLNEKPF AVEDTYLLCP APILKEVGMK AALQVSMNDG LSFISSSVII TTTHCSDGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |