Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Arginase-2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Arginase-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_033835.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11847 |
Nom | Arginase-2, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15956929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15966929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15976929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_033835.1 | |
Arginase-2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11847 | |
Research Use Only | |
Arg2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VHSVAIVGAP FSRGQKKLGV EYGPAAIREA GLLKRLSRLG CHLKDFGDLS FTNVPQDDPY NNLVVYPRSV GLANQELAEV VSRAVSGGYS CVTMGGDHSL AIGTIIGHAR HRPDLCVIWV DAHADINTPL TTVSGNIHGQ PLSFLIKELQ DKVPQLPGFS WIKPCLSPPN IVYIGLRDVE PPEHFILKNY DIQYFSMREI DRLGIQKVME QTFDRLIGKR QRPIHLSFDI DAFDPKLAPA TGTPVVGGLT YREGVYITEE IHNTGLLSAL DLVEVNPHLA TSEEEAKATA RLAVDVIASS FGQTREGGHI VYDHLPTPSS PHESENEECV RI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |