Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Bcl-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Bcl-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_033871.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 12043 |
Nom | Bcl-2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_033871.2 | |
Bcl-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12043 | |
Research Use Only | |
Bcl2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GRTGYDNREI VMKYIHYKLS QRGYEWDAGD ADAAPLGAAP TPGIFSFQPE SNPMPAVHRD MAARTSPLRP LVATAGPALS PVPPVVHLTL RRAGDDFSRR YRRDFAEMSS QLHLTPFTAR GRFATVVEEL FRDGVNWGRI VAFFEFGGVM CVESVNREMS PLVDNIALWM TEYLNRHLHT WIQDNGGWDA FVELYGPSMR P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |