Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Bcl XL Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl XL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | Bcl XL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906278
|
enQuireBio™
QP11140-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926278
|
enQuireBio™
QP11140-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916278
|
enQuireBio™
QP11140-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Bcl XL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
Bcl-XL Mouse was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 and 5% Trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQSNRELVVD FLSYKLSQKG YSWSQFSDVE ENRTEAPEET EAERETPSAI NGNPSWHLAD SPAVNGATGH SSSLDAREVI PMAAVKQALR EAGDEFELRY RRAFSDLTSQ LHITPGTAYQ SFEQVVNELF RDGVNWGRIV AFFSFGGALC VESVDKEMQV LVSRIASWMA TYLNDHLEPW IQENGGWDTF VDLYGNNAAA ESRKGQERFN R | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |