Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1885.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032032.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 14173 |
Nom | bFGF / FGF2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956079
|
enQuireBio™
QP5413-10UG |
10 μg |
107.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986079
|
enQuireBio™
QP5413-50UG |
50 μg |
252.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946079
|
enQuireBio™
QP5413-100UG |
100 μg |
433.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976079
|
enQuireBio™
QP5413-500UG |
500 μg |
1110.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966079
|
enQuireBio™
QP5413-1MG |
1 mg |
1885.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_032032.1 | |
bFGF / FGF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse bFGF / FGF2 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 0.5 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14173 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPALPEDGGA AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |