Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALR / Calreticulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_031617.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 12317 |
Nom | CALR / Calreticulin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_031617.1 | |
CALR / Calreticulin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12317 | |
Research Use Only | |
Calr | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DPAIYFKEQF LDGDAWTNRW VESKHKSDFG KFVLSSGKFY GDLEKDKGLQ TSQDARFYAL SAKFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPSGL DQKDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAAKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDANIYA YDSFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEDKKRK EEEEAEDKED DDDRDEDEDE EDEKEEDEEE SPGQAKDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |