Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_038680.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 20303 |
Nom | CCL4 / MIP1B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916159
|
enQuireBio™
QP5452-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906159
|
enQuireBio™
QP5452-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_038680.1 | |
CCL4 / MIP1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Appropriate THP-1 chemotaxis is confirmed for each lot of Mouse CCL4 / MIP1B. To pass QC, Mouse CCL4 / MIP1B must significantly induced cell migration at concentrations below 100 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20303 | |
Research Use Only | |
CCL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |