Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD14 Protein
A cDNA sequence encoding the CD14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 12475 |
---|---|
Nom | CD14 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Cd14 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-INSECT-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-5UG |
5 μg |
397.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-INSECT-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
12475 | |
Research Use Only | |
Cd14 | |
Mouse | |
His | |
CD14 was lyophilized from a concentrated protein solution (1 mg/ml) containing phosphate-buffered saline, pH 7.2. |
CD14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MERVLGLLLL LLVHASPAPP EPCELDEESC SCNFSDPKPD WSSAFNCLGA ADVELYGGGR SLEYLLKRVD TEADLGQFTD IIKSLSLKRL TVRAARIPSR ILFGALRVLG ISGLQELTLE NLEVTGTAPP PLLEATGPDL NILNLRNVSW ATRDAWLAEL QQWLKPGLKV LSIAQAHSLN FSCEQVRVFP ALSTLDLSDN PELGERGLIS ALCPLKFPTL QVLALRNAGM ETPSGVCSAL AAARVQLQGL DLSHNSLRDA AGAPSCDWPS QLNSLNLSFT GLKQVPKGLP AKLSVLDLSY NRLDRNPSPD ELPQVGNLSL KGNPFLDSES HSEKFNSGVV TAGAPSSQAV ALSGTLALLL GDRLFV |