Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD21 / CR2 / C3DR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD21 / CR2 / C3DR, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | CD21 / CR2 / C3DR Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | Cr2 |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998289
|
enQuireBio™
QP5861-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
CD21 / CR2 / C3DR Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Cr2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LYGNEVSYEC DEGFYLLGEK SLQCVNDSKG HGSWSGPPPQ CLQSSPLTHC PDPEVKHGYK LNKTHSAFSH NDIVHFVCNQ GFIMNGSHLI RCHTNNTWLP GVPTCIRKAS LGCQSPSTIP NGNHTGGSIA RFPPGMSVMY SCYQGFLMAG EARLICTHEG TWSQPPPFCK EVNCSFPEDT NGIQKGFQPG KTYRFGATVT LECEDGYTLE GSPQSQCQDD SQWNPPLALC KYRRW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |