Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD274 Protein
A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 60533 |
---|---|
Nom | CD274 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Cd274 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936848
|
enQuireBio™
QP11320-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926848
|
enQuireBio™
QP11320-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916848
|
enQuireBio™
QP11320-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
60533 | |
Research Use Only | |
Cd274 | |
Mouse | |
His | |
CD274 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl. |
CD274 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTITA PKDLYVVEYG SNVTMECRFP VERELDLLAL VVYWEKEDEQ VIQFVAGEED LKPQHSNFRG RASLPKDQLL KGNAALQITD VKLQDAGVYC CIISYGGADY KRITLKVNAP YRKINQRISV DPATSEHELI CQAEGYPEAE VIWTNSDHQPVSGKRSVTTS RTEGMLLNVT SSLRVNATAN DVFYCTFWRS QPGQNHTAEL IIPELPATHP PQNRTH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |