Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD90 / THY-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD90 / THY-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6789-ec-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16075870
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_033408.1
CD90 / THY-1 Protein
Research Use Only
Thy1
Recombinant Protein
E. coli
QKVTSLTACL VNQNLRLDCR HENNTKDNSI QHEFSLTREK RKHVLSGTLG IPEHTYRSRV TLSNQPYIKV LTLANFTTKD EGDYFCELQV SGANPMSSNK SISVYRDKLV KC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
21838
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol