Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD93 Protein
A cDNA sequence encoding the CD93 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 17064 |
---|---|
Nom | CD93 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Cd93 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946998
|
enQuireBio™
QP11356-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926998
|
enQuireBio™
QP11356-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936998
|
enQuireBio™
QP11356-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
17064 | |
Research Use Only | |
Cd93 | |
Mouse | |
His | |
CD93 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD93 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADSQAVVCEG TACYTAHWGK LSAAEAQHRC NENGGNLATV KSEEEARHVQ QALTQLLKTK APLEAKMGKF WIGLQREKGN CTYHDLPMRG FSWVGGGEDT AYSNWYKASK SSCIFKRCVS LILDLSLTPH PSHLPKWHES PCGTPEAPGN SIEGFLCKFN FKGMCRPLAL GGPGRVTYTT PFQATTSSLE AVPFASVANV ACGDEAKSET HYFLCNEKTP GIFHWGSSGP LCVSPKFGCS FNNGGCQQDC FEGGDGSFRC GCRPGFRLLD DLVTCASRNP CSSNPCTGGG MCHSVPLSEN YTCRCPSGYQ LDSSQVHCVD IDECQDSPCA QDCVNTLGSF HCECWVGYQP SGPKEEACED VDECAAANSP CAQGCINTDG SFYCSCKEGY IVSGEDSTQC EDIDECSDAR GNPCDSLCFN TDGSFRCGCP PGWELAPNGV FCSRGTVFSE LPARPPQKED NDDRKESTMP PTEMPSSPSG SKDVSNRAQT TGLFVQSDIP TASVPLEIEI PSEVSDVWFE LGTYLPTTSG HSKPTHEDSV SAHSDTDGQN LEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |